Print…
2,4,6-Collidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0716-25ML T0716-500ML T0716-100ML
TCIAT0716-25MLEA 17 EUR
TCIAT0716-25ML TCIAT0716-500ML TCIAT0716-100ML
2,4,6-Collidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4,6-Collidine
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 171°C
Ponto de Fusão: –43 °C
Densidade: 0,9191 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 58°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006338
Número CAS: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09718
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65ad945bd7185c6ced89ff25b33e65c0c89bd66d&vid=65ad945bd7185c6ced89ff25b33e65c0c89bd66d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %