Print…
5-Ethyl-2-methylpyridine ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0142-25ML E0142-500ML
TCIAE0142-25MLEA 16 EUR
TCIAE0142-25ML TCIAE0142-500ML
5-Ethyl-2-methylpyridine ≥95.0% (por GC)
5-Ethyl-2-methylpyridine
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 178°C
Ponto de Fusão: –71 °C
Densidade: 0,9187 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 68°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006344
Número CAS: 104-90-5
EINECS: 203-250-0
UN: 2300
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddf5060e46813683b42dd15a77de8b0a487f4605&vid=ddf5060e46813683b42dd15a77de8b0a487f4605&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9200 to 0.9220
Refractive index n20/D 1.4970 to 1.4990