Print…
3,5-Lutidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethylpyridine
L0068-25ML L0068-500ML
TCIAL0068-25MLEA 16 EUR
TCIAL0068-25ML TCIAL0068-500ML
3,5-Lutidine ≥98.0% (por GC)
3,5-Lutidine
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 172°C
Ponto de Fusão: –9 °C
Densidade: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 47°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006404
Número CAS: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %