Print…
3,4-Lutidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,4-Dimethylpyridine
L0066-25ML L0066-500ML
TCIAL0066-25MLEA 18 EUR
TCIAL0066-25ML TCIAL0066-500ML
3,4-Lutidine ≥98.0% (por GC)
3,4-Lutidine
Fórmula: C₇H₉N
Peso Molecular: 107.16 g/mol
Ponto de ebulição: 179°C
Ponto de Fusão: –6°C
Ponto de Inflamação: 61°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006403
Número CAS: 583-58-4
EINECS: 209-511-5
UN: 2810
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aae8974df7f7b3e5e618265df81c5a623742e50&vid=3aae8974df7f7b3e5e618265df81c5a623742e50&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %