Print…
2,4-Lutidina ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,4-Dimethylpyridine
L0085-25ML L0085-500ML
TCIAL0085-25MLEA 23 EUR
TCIAL0085-25ML TCIAL0085-500ML
2,4-Lutidina ≥98.0% (por GC)
2,4-Lutidine
Fórmula: C₇H₉N
Peso Molecular: 107.16 g/mol
Ponto de ebulição: 157°C
Ponto de Fusão: –64°C
Ponto de Inflamação: 37°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006337
Número CAS: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
UN: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f761f6047f7b983c9d223e2df24bccaa8bd7ec91&vid=f761f6047f7b983c9d223e2df24bccaa8bd7ec91&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %