Print…
4-(3-Phenylpropyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0218-25G P0218-500G
TCIAP0218-25GEA 16 EUR
TCIAP0218-25G TCIAP0218-500G
4-(3-Phenylpropyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
4-(3-Phenylpropyl)pyridine
Fórmula: C₁₄H₁₅N
Ponto de ebulição: 322 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,0224 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 136°C
Número MDL : MFCD00047458
Número CAS: 2057-49-0
EINECS: 218-159-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76dd669f1c9917a4b91a39cf61513bc1370a8755&vid=76dd669f1c9917a4b91a39cf61513bc1370a8755&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %