Print…
4-Picolina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0417-25ML P0417-500ML
TCIAP0417-25MLEA 16 EUR
TCIAP0417-25ML TCIAP0417-500ML
4-Picolina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Picolina
Fórmula: C₆H₇N
Ponto de ebulição: 144°C
Ponto de Fusão: 4°C
Densidade: 0,9547 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 37°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006440
Número CAS: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07402
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=402f294dfaadae030425c8ae49733cefc27a33f4&vid=402f294dfaadae030425c8ae49733cefc27a33f4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %