Print…
2-Bromo-6-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2114-25G B2114-5G
TCIAB2114-25GEA 116 EUR
TCIAB2114-25G TCIAB2114-5G
2-Bromo-6-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromo-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Inflamação: 97°C
Número MDL : MFCD00040743
Número CAS: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28b6d4ea75f3abd7aa81aa2dbb333e1396ff63bc&vid=28b6d4ea75f3abd7aa81aa2dbb333e1396ff63bc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %