Print…
2-Bromo-5-methylpyridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2113-25G B2113-5G
TCIAB2113-25GEA 146 EUR
TCIAB2113-25G TCIAB2113-5G
2-Bromo-5-methylpyridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 65 °C (0,5 -rr)
Número MDL : MFCD00209553
Número CAS: 3510-66-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9a085c619c1e21f86c8c22d6c428e75a0e7e817&vid=e9a085c619c1e21f86c8c22d6c428e75a0e7e817&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 46.0 deg-C