Print…
2-Bromo-3-methylpyridine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1894-25G B1894-5G
TCIAB1894-25GEA 98 EUR
TCIAB1894-25G TCIAB1894-5G
2-Bromo-3-methylpyridine ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 219°C
Número MDL : MFCD00239380
Número CAS: 3430-17-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fc5d4f3a8556aeef68fa1a69479ae67228b6623&vid=6fc5d4f3a8556aeef68fa1a69479ae67228b6623&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %