Print…
4-Methoxypyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1696-25G M1696-5G
TCIAM1696-25GEA 160 EUR
TCIAM1696-25G TCIAM1696-5G
4-Methoxypyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Methoxypyridine
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 190°C
Ponto de Fusão: 4°C
Ponto de Inflamação: 74°C
Número MDL : MFCD00674049
Número CAS: 620-08-6
EINECS: 210-624-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bea1a64bf22e647f7a2b6ece5ea7a0a072f8262&vid=8bea1a64bf22e647f7a2b6ece5ea7a0a072f8262&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %