Print…
3,4-diaminopiridina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
D1149-1G D1149-5G
TCIAD1149-1GEA 24 EUR
TCIAD1149-1G TCIAD1149-5G
3,4-diaminopiridina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
3,4-diaminopiridina
Fórmula: C₅H₇N₃
Peso Molecular: 109.13 g/mol
Ponto de ebulição: 262
Ponto de Inflamação: 240
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006401
Número CAS: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,02986
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b878e1d9820f89b07f0bea437534c3ac730713c&vid=1b878e1d9820f89b07f0bea437534c3ac730713c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %