Print…
4-Aminopyridine ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
A0414-25G A0414-500G A0414-100G
TCIAA0414-25GEA 24 EUR
TCIAA0414-25G TCIAA0414-500G TCIAA0414-100G
4-Aminopyridine ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
4-Aminopyridine
Fórmula: C₅H₆N₂
Ponto de ebulição: 287°C
Ponto de Fusão: 157…160 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006439
Número CAS: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03933
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9af5cbcacf6af70e3eb96565ed53ef0cd81fd83&vid=b9af5cbcacf6af70e3eb96565ed53ef0cd81fd83&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C