Print…
3-Aminopyridine ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
A0413-25G A0413-500G A0413-100G
TCIAA0413-25GEA 21 EUR
TCIAA0413-25G TCIAA0413-500G TCIAA0413-100G
3-Aminopyridine ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
3-Aminopyridine
Fórmula: C₅H₆N₂
Peso Molecular: 94.12 g/mol
Ponto de ebulição: 248°C
Ponto de Inflamação: 88
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006400
Número CAS: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,00473
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93dba9e6da98ade269a0d230bf656616f7295555&vid=93dba9e6da98ade269a0d230bf656616f7295555&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency