Print…
2-Aminopyridine ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
A0411-25G A0411-500G A0411-100G
TCIAA0411-25GEA 16 EUR
TCIAA0411-25G TCIAA0411-500G TCIAA0411-100G
2-Aminopyridine ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
2-Aminopyridine
Fórmula: C₅H₆N₂
Peso Molecular: 94.12 g/mol
Ponto de ebulição: 105°C
Ponto de Inflamação: 92
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006312
Número CAS: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,00473
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3822a3ec11cdee4f04df5e5a1de2399015efc8d3&vid=3822a3ec11cdee4f04df5e5a1de2399015efc8d3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity