Print…
2,6-Difluoropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1741-25G D1741-5G
TCIAD1741-25GEA 84 EUR
TCIAD1741-25G TCIAD1741-5G
2,6-Difluoropyridine ≥98.0% (por GC)
2,6-Difluoropyridine
Fórmula: C₅H₃F₂N
Ponto de ebulição: 125°C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 33°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006227
Número CAS: 1513-65-1
EINECS: 216-152-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ddf93ae2a0bd8c3e5f50e53d8e44c83f1aef056&vid=8ddf93ae2a0bd8c3e5f50e53d8e44c83f1aef056&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %