Print…
2,5-Dichloropyridine ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1607-25G D1607-5G
TCIAD1607-25GEA 86 EUR
TCIAD1607-25G TCIAD1607-5G
2,5-Dichloropyridine ≥99.0% (por GC)
2,5-Dichloropyridine
Fórmula: C₅H₃Cl₂N
Ponto de ebulição: 98°C
Ponto de Fusão: 65 °C
Número MDL : MFCD00006239
Número CAS: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=838a95c03442c796d6fc4b8c9bedeaa35625f568&vid=838a95c03442c796d6fc4b8c9bedeaa35625f568&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency