Print…
2,3,5,6-Tetrachloropyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
T2331-25G T2331-5G
TCIAT2331-25GEA 40 EUR
TCIAT2331-25G TCIAT2331-5G
2,3,5,6-Tetrachloropyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Fórmula: C₅HCl₄N
Peso Molecular: 216.88 g/mol
Ponto de ebulição: 251°C
Número MDL : MFCD00092428
Número CAS: 2402-79-1
EINECS: 219-283-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80b8aef1707a784cc7aa1ac16f294185433d8c8&vid=a80b8aef1707a784cc7aa1ac16f294185433d8c8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C