Print…
2-Bromo-5-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2321-1G B2321-5G
TCIAB2321-1GEA 16 EUR
TCIAB2321-1G TCIAB2321-5G
2-Bromo-5-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-nitropyridine
Fórmula: C₅H₃BrN₂O₂
Ponto de ebulição: 147°C
Número MDL : MFCD00006222
Número CAS: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3679f98da6c61a703718f4bf152b4b6d326fe4&vid=db3679f98da6c61a703718f4bf152b4b6d326fe4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C