Print…
2-Bromopyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0650-100ML B0650-25ML B0650-500ML
TCIAB0650-100MLEA 91 EUR
TCIAB0650-100ML TCIAB0650-25ML TCIAB0650-500ML
2-Bromopyridine ≥98.0% (por GC)
2-Bromopyridine
Fórmula: C₅H₄BrN
Ponto de ebulição: 194°C
Densidade: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 54°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006219
Número CAS: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4325252c307a8e2a91e4b2452010866a7fba0556&vid=4325252c307a8e2a91e4b2452010866a7fba0556&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %