Print…
2,5-Dibromopyridine ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1217-25G D1217-5G D1217-500G
TCIAD1217-25GEA 53 EUR
TCIAD1217-25G TCIAD1217-5G TCIAD1217-500G
2,5-Dibromopyridine ≥99.0% (por GC)
2,5-Dibromopyridine
Fórmula: C₅H₃Br₂N
Ponto de ebulição: 235°C
Ponto de Fusão: 90…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006221
Número CAS: 624-28-2
EINECS: 210-839-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6063f5d01d61596803e342ea6befdc9d93600775&vid=6063f5d01d61596803e342ea6befdc9d93600775&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 95.0 deg-C