Print…
Tetraidrofurano ≥99.9% não estabilizado, SPECTRONORM® para espectroscopia
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
84707.290EA 123 EUR
84707.290 84707.320
Tetraidrofurano ≥99.9% não estabilizado, SPECTRONORM® para espectroscopia
Tetraidrofurano
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 66 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –108,5 °C
Densidade: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –21,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
ALCANCE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) ≥ 99,9 %
Acidity ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0,0002 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 100 ppm
Absorbance (215 nm) ≤ 0,52
Absorbance (245 nm) ≤ 0,30
Absorbance (265 nm) ≤ 0,10
Absorbance (275 nm) ≤ 0,05
Absorbance (from 310 nm) ≤ 0,01
Transmittance (215 nm) ≥ 30 %
Transmittance (245 nm) ≥ 50 %
Transmittance (265 nm) ≥ 80 %
Transmittance (275 nm) ≥ 90 %
Transmittance (from 310 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1,0 ppb