Print…
2,7-Dimethylnaphthalene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D0752-1G D0752-5G
TCIAD0752-1GEA 108 EUR
TCIAD0752-1G TCIAD0752-5G
2,7-Dimethylnaphthalene ≥98.0% (por GC)
2,7-Dimethylnaphthalene
Fórmula: C₁₂H₁₂
Ponto de ebulição: 263°C
Ponto de Fusão: 94…95 °C
Densidade: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004121
Número CAS: 582-16-1
EINECS: 209-477-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d4a47c8ad704fd75a1391d5b8005041c58c51f&vid=90d4a47c8ad704fd75a1391d5b8005041c58c51f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency