Print…
1,5-Dimethylnaphthalene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2764-1G D2764-5G
TCIAD2764-1GEA 64 EUR
TCIAD2764-1G TCIAD2764-5G
1,5-Dimethylnaphthalene ≥97.0% (por GC)
1,5-Dimethylnaphthalene
Fórmula: C₁₂H₁₂
Ponto de ebulição: 265 - 266 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75 °C
Número MDL : MFCD00004038
Número CAS: 571-61-9
EINECS: 209-338-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7eacfb34bfe0009e7a59f694363765cc343e606d&vid=7eacfb34bfe0009e7a59f694363765cc343e606d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency