Print…
1,4-Dimethylnaphthalene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D1006-5G D1006-25G
TCIAD1006-5GEA 65 EUR
TCIAD1006-5G TCIAD1006-25G
1,4-Dimethylnaphthalene ≥96.0% (por GC)
1,4-Dimethylnaphthalene
Fórmula: C₁₂H₁₂
Ponto de ebulição: 268°C
Densidade: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 128°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004037
Número CAS: 571-58-4
EINECS: 209-335-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed7ca9e2c980e2e66bb37b6f42f2e85090672565&vid=ed7ca9e2c980e2e66bb37b6f42f2e85090672565&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %