Print…
1,2-Dimethylnaphthalene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D0747-1G D0747-5G
TCIAD0747-1GEA 109 EUR
TCIAD0747-1G TCIAD0747-5G
1,2-Dimethylnaphthalene ≥95.0% (por GC)
1,2-Dimethylnaphthalene
Fórmula: C₁₂H₁₂
Ponto de ebulição: 132°C
Densidade: 1,0219 g/cm³ (16.3 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004035
Número CAS: 573-98-8
EINECS: 209-364-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b901be2929f48b29257330739e0b1d2f38383a8&vid=3b901be2929f48b29257330739e0b1d2f38383a8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %