Print…
1-Metilnaftaleno ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0371-25ML M0371-500ML M0371-100ML
TCIAM0371-25MLEA 17 EUR
TCIAM0371-25ML TCIAM0371-500ML TCIAM0371-100ML
1-Metilnaftaleno ≥96.0% (por GC)
1-Metilnaftaleno
Fórmula: C₁₁H₁₀
Ponto de ebulição: 241°C
Ponto de Fusão: –33…–32 °C
Densidade: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004034
Número CAS: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd72a505824185e056e3d78d9f94c41eb4a497a0&vid=dd72a505824185e056e3d78d9f94c41eb4a497a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %