Print…
2-(Bromomethyl)naphthalene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1524-25G B1524-5G
TCIAB1524-25GEA 316 EUR
TCIAB1524-25G TCIAB1524-5G
2-(Bromomethyl)naphthalene ≥97.0% (por GC)
2-(Bromomethyl)naphthalene
Fórmula: C₁₁H₉Br
Ponto de ebulição: 214°C
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004123
Número CAS: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcda7d20b95f85a6b505a0cdcd0cbce9d0ffd24a&vid=fcda7d20b95f85a6b505a0cdcd0cbce9d0ffd24a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C