Print…
Naftaleno ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0885-25G N0885-500G
TCIAN0885-25GEA 16 EUR
TCIAN0885-25G TCIAN0885-500G
Naftaleno ≥98.0% (por GC)
Naftaleno
Fórmula: C₁₀H₈
Ponto de ebulição: 218°C
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Densidade: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001742
Número CAS: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,06370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4bd66d590350fdf511b0ab490eaee645121dc27&vid=e4bd66d590350fdf511b0ab490eaee645121dc27&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C