Print…
2-Naftol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: β-Naftol
N0027-25G N0027-250G
TCIAN0027-25GEA 16 EUR
TCIAN0027-25G TCIAN0027-250G
2-Naftol ≥99.0% (por GC)
2-Naftol
Fórmula: C₁₀H₈O
Ponto de ebulição: 286 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 121,6 °C
Densidade: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004067
Número CAS: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06384
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39fd47b639448a316bca5603e72136b283ea910c&vid=39fd47b639448a316bca5603e72136b283ea910c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency