Print…
1-Naftol ≥98.0% (por GC) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α-Naftol
N0864-1G N0864-5G
TCIAN0864-1GEA 16 EUR
TCIAN0864-1G TCIAN0864-5G
1-Naftol ≥98.0% (por GC) para pesquisa bioquímica
1-Naftol
Fórmula: C₁₀H₈O
Peso Molecular: 144.17 g/mol
Ponto de ebulição: 147°C
Ponto de Fusão: 94
Ponto de Inflamação: 125
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003930
Número CAS: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,06383
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f30d5d95e5e05bed0dd775a0cc59874625eae096&vid=652d21e0e56fecb5379c2710b8f608191b3682b1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 97.0 deg-C
Peroxidase detection test to pass test