Print…
1-Naftol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α-Naftol
N0026-25G N0026-500G N0026-100G
TCIAN0026-25GEA 17 EUR
TCIAN0026-25G TCIAN0026-500G TCIAN0026-100G
1-Naftol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Naftol
Fórmula: C₁₀H₈O
Peso Molecular: 144.17 g/mol
Ponto de ebulição: 147°C
Ponto de Fusão: 94
Ponto de Inflamação: 125
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003930
Número CAS: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,06383
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b6956a5f9061b71cbb331e826794092518aa20&vid=12b6956a5f9061b71cbb331e826794092518aa20&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 95.0 to 97.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency