Print…
1,5-Dinitronaphthalene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
D0836-25G D0836-250G
TCIAD0836-25GEA 26 EUR
TCIAD0836-25G TCIAD0836-250G
1,5-Dinitronaphthalene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,5-Dinitronaphthalene
Fórmula: C₁₀H₆N₂O₄
Peso Molecular: 218.17 g/mol
Ponto de ebulição: 390
Número MDL : MFCD00003916
Número CAS: 605-71-0
EINECS: 210-095-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94a57fe6979ab9ef8094626be4ebda14b5022142&vid=94a57fe6979ab9ef8094626be4ebda14b5022142&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 219.0 deg-C
Solubility in hot THF almost transparency