1-Cloronaftaleno ≥85.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
C0212-25G
C0212-500G
C0212-100G
TCIAC0212-25GEA
21
EUR
TCIAC0212-25G
TCIAC0212-500G
TCIAC0212-100G
1-Cloronaftaleno ≥85.0% (por GC)
1-Cloronaftaleno
Fórmula:
C₁₀H₇Cl Ponto de ebulição: 263°C Ponto de Fusão: –20°C Densidade: 1,1938 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 121°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003874 Número CAS: 90-13-1 EINECS: 201-967-3 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,02149 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...