Print…
1-Bromonaftaleno ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: α-Bromonaphthalene
B0618-25G B0618-500G B0618-100G
TCIAB0618-25GEA 16 EUR
TCIAB0618-25G TCIAB0618-500G TCIAB0618-100G
1-Bromonaftaleno ≥95.0% (por GC) estabilizada
1-Bromonaftaleno
Fórmula: C₁₀H₇Br
Ponto de ebulição: 282°C
Ponto de Fusão: 0…6 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003868
Número CAS: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 14,01425
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f643600463eb577931a1aa8e69f6360344d817c4&vid=f643600463eb577931a1aa8e69f6360344d817c4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %