Print…
Isoquinolina 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
I0182-25G I0182-500G
TCIAI0182-25GEA 16 EUR
TCIAI0182-25G TCIAI0182-500G
Isoquinolina 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Isoquinolina
Fórmula: C₉H₇N
Peso Molecular: 129.16 g/mol
Ponto de ebulição: 242°C
Ponto de Inflamação: 107
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006898
Número CAS: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,05222
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b410af3ccc5fa5716763526b44a7f5b34554bf16&vid=b410af3ccc5fa5716763526b44a7f5b34554bf16&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %