Print…
5-Methoxy-1-indanone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M1467-25G M1467-5G
TCIAM1467-25GEA 146 EUR
TCIAM1467-25G TCIAM1467-5G
5-Methoxy-1-indanone ≥98.0% (por GC)
5-Methoxy-1-indanone
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Peso Molecular: 162.19 g/mol
Ponto de ebulição: 150°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003789
Número CAS: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2126f01f236b4899124472422f85a778b0b5e4&vid=ec2126f01f236b4899124472422f85a778b0b5e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C