Print…
1-Indanone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
I0013-25G I0013-5G
TCIAI0013-25GEA 58 EUR
TCIAI0013-25G TCIAI0013-5G
1-Indanone ≥98.0% (por GC)
1-Indanone
Fórmula: C₉H₈O
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 245°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003785
Número CAS: 83-33-0
EINECS: 201-470-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9be235144e8d23dc201ea5c6dab45493310b1e6a&vid=9be235144e8d23dc201ea5c6dab45493310b1e6a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C