Print…
Methyl-6-aminonicotinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2107-25G M2107-5G
TCIAM2107-25GEA 290 EUR
TCIAM2107-25G TCIAM2107-5G
Methyl-6-aminonicotinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-6-aminonicotinate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00797844
Número CAS: 36052-24-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f31af78813a7f0cfbe7804b348656dec990009e2&vid=f31af78813a7f0cfbe7804b348656dec990009e2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C