Print…
Methyl-2-aminonicotinate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2125-1G M2125-5G
TCIAM2125-1GEA 21 EUR
TCIAM2125-1G TCIAM2125-5G
Methyl-2-aminonicotinate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-2-aminonicotinate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00128872
Número CAS: 14667-47-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb88d0d2819d190df5c682f73b690af9214d30c9&vid=cb88d0d2819d190df5c682f73b690af9214d30c9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C