Print…
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid
D2610-25G D2610-5G
TCIAD2610-25GEA 43 EUR
TCIAD2610-25G TCIAD2610-5G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid
Fórmula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Número MDL : MFCD00799517
Número CAS: 82671-06-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9520e82d6de53286070899eef783e825ff1850e&vid=f9520e82d6de53286070899eef783e825ff1850e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 151.0 to 156.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity