Print…
Ethyl-6-chloronicotinate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 6-chloronicotinate
E0852-25G E0852-5G
TCIAE0852-25GEA 70 EUR
TCIAE0852-25G TCIAE0852-5G
Ethyl-6-chloronicotinate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-6-chloronicotinate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Ponto de ebulição: 150°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00082739
Número CAS: 49608-01-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=918421d169e65562de5f52f4e38ffb287f86fb97&vid=918421d169e65562de5f52f4e38ffb287f86fb97&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 97.0 %