Print…
Ethyl-2-chloronicotinate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0844-100G E0844-25G
TCIAE0844-100GEA 118 EUR
TCIAE0844-100G TCIAE0844-25G
Ethyl-2-chloronicotinate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-chloronicotinate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Número MDL : MFCD00674129
Número CAS: 1452-94-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae69b6cfb9545b401121f95d35f14cd7c98de76b&vid=ae69b6cfb9545b401121f95d35f14cd7c98de76b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %