Print…
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-Bromo-3-nitropyridin-2(1H)-one
B2706-1G B2706-5G
TCIAB2706-1GEA 16 EUR
TCIAB2706-1G TCIAB2706-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₃BrN₂O₃
Ponto de Fusão: 247°C
Número MDL : MFCD00023473
Número CAS: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f2cc0ff960ac4c5c58e6bfcf66589322760fb3c&vid=5f2cc0ff960ac4c5c58e6bfcf66589322760fb3c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %