Print…
Diphenyl chlorophosphate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1059-25G D1059-500G D1059-100G
TCIAD1059-25GEA 18 EUR
TCIAD1059-25G TCIAD1059-500G TCIAD1059-100G
Diphenyl chlorophosphate ≥95.0% (por GC)
Diphenyl chlorophosphate
Fórmula: C₁₂H₁₀ClO₃P
Ponto de ebulição: 316°C
Número MDL : MFCD00003030
Número CAS: 2524-64-3
EINECS: 219-759-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5abe6e49bf56eac9643a513587319cc394791431&vid=5abe6e49bf56eac9643a513587319cc394791431&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %