Print…
Phenyl dichlorophosphate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0209-25G P0209-500G
TCIAP0209-25GEA 22 EUR
TCIAP0209-25G TCIAP0209-500G
Phenyl dichlorophosphate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Phenyl dichlorophosphate
Fórmula: C₆H₅Cl₂O₂P
Ponto de ebulição: 240°C
Número MDL : MFCD00002067
Número CAS: 770-12-7
EINECS: 212-220-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,07282
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d46c7d1e834045286005ef71a47d48d189d8694&vid=8d46c7d1e834045286005ef71a47d48d189d8694&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %