Print…
Diethyl chlorophosphate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
D2206-25G D2206-250G
TCIAD2206-25GEA 29 EUR
TCIAD2206-25G TCIAD2206-250G
Diethyl chlorophosphate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Diethyl chlorophosphate
Fórmula: C₄H₁₀ClO₃P
Ponto de ebulição: 93°C
Ponto de Inflamação: 61°C
Número MDL : MFCD00009075
Número CAS: 814-49-3
EINECS: 212-396-4
UN: 2927
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3a71b91f3fa5f3bc162607bd03abf2d5fa46b4e&vid=c3a71b91f3fa5f3bc162607bd03abf2d5fa46b4e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %