Print…

3-Sulpholene ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

D0557-25G D0557-500G
TCIAD0557-25GEA 17 EUR
TCIAD0557-25G TCIAD0557-500G
3-Sulpholene ≥98.0% (por GC)
3-Sulpholene
Fórmula: C₄H₆O₂S
Número MDL : MFCD00005481
Número CAS: 77-79-2
EINECS: 201-059-7
Merck Index: 14,08956
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e45360f3b1487cd38747206a26545f197c6851be&vid=e45360f3b1487cd38747206a26545f197c6851be&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR