Print…
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
M0705-25G M0705-5G
TCIAM0705-25GEA 208 EUR
TCIAM0705-25G TCIAM0705-5G
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide ≥95.0% (por HPLC)
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide
Fórmula: C₁₁H₁₃OP
Ponto de ebulição: 155°C
Número MDL : MFCD00014518
Número CAS: 707-61-9
EINECS: 211-901-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd1a3d7a8bbdbda8090b41d7b39d6abea2973428&vid=fd1a3d7a8bbdbda8090b41d7b39d6abea2973428&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Solubility in Methanol almost transparency