Print…
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Trimethyl(phenylethynyl)silane
P1398-5ML P1398-25ML
TCIAP1398-5MLEA 32 EUR
TCIAP1398-5ML TCIAP1398-25ML
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥98.0% (por GC)
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene
Fórmula: C₁₁H₁₄Si
Peso Molecular: 174.32 g/mol
Ponto de Inflamação: 73°C
Número MDL : MFCD00054860
Número CAS: 2170-06-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6d59e659c2441a2cedb2e2af56ff132d978e546&vid=b6d59e659c2441a2cedb2e2af56ff132d978e546&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %